Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono halvcelle pH måleelektroder
Artikelnummer. 10202903
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 100 °C
0 °C til 130 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift Pakningsstørrelse
10202903 0 °C til 100 °C Hver
10496313 0 °C til 130 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202903 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1365.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.37 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
En halvcellet pH-måleelektrode med et glaslegeme, der er velegnet til prøver med høj temperatur og høj pH, hvor elektrodens levetid er væsentligt kortere end en standard referenceelektrodes.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Højtemperaturprøver
  • Prøver med høj pH
  • Ætsende syrer og baser
  • Drikkevand
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper S7 til BNC (30281915)
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Halvcelle måleelektrode; HA Membranglas
Til brug med (applikation) Elektrolytslangekobling, Elektrolytbro
Model- InLab™ Mono
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm