Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bærbare sonder
Beskrivelse
- Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO Seven2Go og SevenGo bærbare målere
- Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
- Integrerede temperaturfølere
- Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
- Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
- Opbevares tørt
- Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
- Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
- Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
- 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
- 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
- 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
- 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,57 cm-1 nominelt |
| Konnektortyper | LTW |
| Til brug med (udstyr) | SevenGo Duo™ SG23 og SevenGo Duo pro™ SG78 Dual Channel bærbare målere |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Længde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Længde (engelsk) Kabel | 70,86 tommer. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1.8 m |
| Vis mere |