Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bærbare sonder
Artikelnummer. 10504935 Shop alle Mettler Toledo produkter
Celle konstant:
0,105 cm -1 certificeret cellekonstant
0,57 cm -1 nominel cellekonstant
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
Model-:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10504935
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et udvalg af ledningsevneprober, der passer til alle applikationer.
  • Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO Seven2Go og SevenGo bærbare målere
  • Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
  • Integrerede temperaturfølere
  • Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
  • Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevares tørt
  • Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
  • Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
  • Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
  • 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
  • 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
  • 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,57 cm -1 nominel cellekonstant
Konnektortyper LTW
Til brug med (udstyr) SevenGo Duo™ SG23 og SevenGo Duo pro™ SG78 Dual Channel bærbare målere
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 393,7 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 10 m
Materiale Epoxy skaft, 4 grafitstænger
Måleområder 0,01 til 1000μ S/cm
Opbevaringsmetode Dry
sonde Ledningsevne
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Model- InLab™ 738-10m-ISM