Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Artikelnummer. p-3639384 Shop alle Mettler Toledo produkter
Celle konstant:
0,06 cm -1 nominel cellekonstant
0,105 cm -1 certificeret cellekonstant
0,57 cm -1 nominel cellekonstant
0,80 cm -1 nominel cellekonstant
1,0 cm -1 nominel cellekonstant
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 100 mS/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
0,01 til 112 mS/cm
0,01 til 500μ S/cm
0,1 til 500μ S/cm
Model-:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11917791
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et udvalg af ledningsevneprober, der passer til alle applikationer.
  • Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
  • Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
  • Integrerede temperaturfølere
  • Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
  • Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevares tørt
  • Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
  • Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
  • Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
  • 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
  • 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
  • 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,57 cm -1 nominel cellekonstant
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (applikation) Generelle ledningsevnemålinger
Til brug med (udstyr) SevenEasy, SevenMulti , FiveEasy og FiveGo måler
Sensortyper Integreret temperatursensor
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 78''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 2 m
Materiale Epoxy, grafit
Måleområder 0,01 til 1000μ S/cm
Inkluderer 2 m tilsluttet kabel
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Model- InLab™ 731-2m