Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Beskrivelse
- Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
- Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
- Integrerede temperaturfølere
- Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
- Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
- Opbevares tørt
- Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
- Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
- Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
- 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
- 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
- 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
- 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,105 cm-1 certificeret |
| Konnektortyper | Mini-DIN |
| Til brug med (applikation) | Generelle ledningsevnemålinger |
| Til brug med (udstyr) | S230 SevenCompact ledningsevnemåler |
| Sensortyper | Integreret temperatursensor |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Længde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Længde (engelsk) Kabel | 47,22 tommer. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1.2 m |
| Vis mere |