Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Artikelnummer. 11334223
Skift visning
Celle konstant:
0,06 cm-1 nominelt
0,105 cm-1 certificeret
0,57 cm-1 nominelt
0,80 cm-1 nominelt
1,0 cm-1 nominelt
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 100 mS/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
0,01 til 112 mS/cm
0,01 til 500μ S/cm
0,1 til 500μ S/cm
Model-:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISME
InLab 741
InLab 741-ISME
InLab 751-4mm
InLab 752-6mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Model- Pakningsstørrelse
11334223 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000 mS/cm InLab 731-ISME Hver
11917791 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000μ S/cm InLab 731-2m Hver
10421435 0,105 cm-1 certificeret 0,001 til 500μ S/cm InLab 741 Hver
11334213 1,0 cm-1 nominelt 0,01 til 100 mS/cm InLab 751-4mm Hver
11344213 1,0 cm-1 nominelt 0,01 til 112 mS/cm InLab 752-6mm Hver
10723281 0,80 cm-1 nominelt 0,01 til 500μ S/cm InLab 710 Hver
10508062 0,06 cm-1 nominelt 0,1 til 500μ S/cm InLab 720 Hver
10625905 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000 mS/cm InLab 731 Hver
11344223 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000μ S/cm InLab 731-2m-ISM Hver
11354223 0,105 cm-1 certificeret 0,001 til 500μ S/cm InLab 741-ISME Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11334223 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30014092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 DKK
    4137.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 857.29 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Et udvalg af ledningsevneprober, der passer til alle applikationer.
  • Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
  • Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
  • Integrerede temperaturfølere
  • Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
  • Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevares tørt
  • Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
  • Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
  • Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
  • 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
  • 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
  • 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,57 cm-1 nominelt
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (applikation) Generelle ledningsevnemålinger
Til brug med (udstyr) S230 SevenCompact ledningsevnemåler
Sensortyper Integreret temperatursensor
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 47,22 tommer.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Materiale Epoxy, grafit
Måleområder 0,01 til 1000 mS/cm
sonde Ledningsevne
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Model- InLab 731-ISME