Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Artikelnummer. 10723281
Skift visning
Celle konstant:
0,06 cm-1 nominelt
0,105 cm-1 certificeret
0,57 cm-1 nominelt
0,80 cm-1 nominelt
1,0 cm-1 nominelt
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 100 mS/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
0,01 til 112 mS/cm
0,01 til 500μ S/cm
0,1 til 500μ S/cm
Model-:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISME
InLab 741
InLab 741-ISME
InLab 751-4mm
InLab 752-6mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Model- Pakningsstørrelse
10723281 0,80 cm-1 nominelt 0,01 til 500μ S/cm InLab 710 Hver
11917791 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000μ S/cm InLab 731-2m Hver
10421435 0,105 cm-1 certificeret 0,001 til 500μ S/cm InLab 741 Hver
11334213 1,0 cm-1 nominelt 0,01 til 100 mS/cm InLab 751-4mm Hver
11344213 1,0 cm-1 nominelt 0,01 til 112 mS/cm InLab 752-6mm Hver
10508062 0,06 cm-1 nominelt 0,1 til 500μ S/cm InLab 720 Hver
10625905 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000 mS/cm InLab 731 Hver
11334223 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000 mS/cm InLab 731-ISME Hver
11344223 0,57 cm-1 nominelt 0,01 til 1000μ S/cm InLab 731-2m-ISM Hver
11354223 0,105 cm-1 certificeret 0,001 til 500μ S/cm InLab 741-ISME Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10723281 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51302256
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Et udvalg af ledningsevneprober, der passer til alle applikationer.
  • Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
  • Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
  • Integrerede temperaturfølere
  • Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
  • Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevares tørt
  • Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
  • Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
  • Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
  • 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
  • 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
  • 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,80 cm-1 nominelt
Konnektortyper Mini-DIN
Celletype 4 platin stænger
Til brug med (applikation) Generelle ledningsevnemålinger
Til brug med (udstyr) SevenEasy, SevenMulti , FiveEasy og FiveGo måler
Sensortyper Integreret temperatursensor
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Oversigt Cond sonde InLab 710
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39,3 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.20 m
Materiale Glas, platin
Måleområder 0,01 til 500μ S/cm
sonde 4 Celleledningsevne
Model- InLab 710