Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Artikelnummer. 10625905 Shop alle Mettler Toledo produkter
Celle konstant:
0,06 cm -1 nominel cellekonstant
0,105 cm -1 certificeret cellekonstant
0,57 cm -1 nominel cellekonstant
0,80 cm -1 nominel cellekonstant
1,0 cm -1 nominel cellekonstant
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 100 mS/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
0,01 til 112 mS/cm
0,01 til 500μ S/cm
0,1 til 500μ S/cm
Model-:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10625905
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et udvalg af ledningsevneprober, der passer til alle applikationer.
  • Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
  • Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
  • Integrerede temperaturfølere
  • Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
  • Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
  • Opbevares tørt
  • Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
  • Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
  • Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
  • 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
  • 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
  • 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,57 cm -1 nominel cellekonstant
Konnektortyper Mini-DIN
Celletype 4 grafitstænger
Til brug med (applikation) Generelle ledningsevnemålinger
Til brug med (udstyr) S30 og S70 Meter
Sensortyper Integreret temperatursensor
Oversigt Cond sonde InLab 731
Længde (engelsk) Kabel 47,22 tommer.
Længde (metrisk) kabel 1.20 m
Materiale Epoxy, grafit
Måleområder 0,01 til 1000 mS/cm
sonde Ledningsevne
Model- InLab™ 731