Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ledningsevne bænkprober
Shop alle Mettler Toledo produkter
Celle konstant:
0,06 cm -1 nominel cellekonstant
0,105 cm -1 certificeret cellekonstant
0,57 cm -1 nominel cellekonstant
0,80 cm -1 nominel cellekonstant
1,0 cm -1 nominel cellekonstant
Måleområder:
0,001 til 500μ S/cm
0,01 til 100 mS/cm
0,01 til 1000 mS/cm
0,01 til 1000μ S/cm
0,01 til 112 mS/cm
0,01 til 500μ S/cm
0,1 til 500μ S/cm
Model-:
InLab™ 710
InLab™ 720
InLab™ 731
InLab™ 731-2m
InLab™ 731-2m-ISM
InLab™ 731-ISM
InLab™ 741
InLab™ 741-ISM
InLab™ 751-4 mm
InLab™ 752-6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nødvendige kabler medfølger til METTLER TOLEDO SevenExcellence eller SevenCompact
- Mini-DIN forbindes til bordmåler; LTW forbindes til bærbar måler
- Integrerede temperaturfølere
- Prober med nominelle cellekonstanter kræver kalibrering før brug
- Prober med certificerede cellekonstanter er klar til brug efter verifikationstrin - må ikke kalibreres
Tilbehør& Omsorg
- Opbevares tørt
- Håndter med forsigtighed for at undgå at ændre cellekonstanten (cellekonstanten er en fysisk værdi)
- Nominelle cellekonstanter kræver kalibrering med én standard (se listen over standarder nedenfor)
- Certificerede cellekonstanter kræver verifikationstjek med én standard (se listen over standarder nedenfor)
Standarder
- 10μ S/cm, engangsposer (30111141)
- 84μ S/cm, engangsposer (30111140)
- 1413μ S/cm, engangsposer (51302049)
- 12,88 mS/cm, engangsposer (51302050)
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 0,06 cm -1 nominel cellekonstant |
| Konnektortyper | Mini-DIN |
| Celletype | 2 platin stænger |
| Til brug med (applikation) | Generelle ledningsevnemålinger |
| Til brug med (udstyr) | SevenEasy, SevenMulti , FiveEasy og FiveGo måler |
| Sensortyper | Integreret temperatursensor |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Oversigt | Cond sonde InLab 720 |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Vis mere |