Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ 605-ISM sensorer for opløst ilt
Artikelnummer. 10369604
Skift visning
Komponenter målt:
Ilt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
10369604 Ilt Hver
1 options
Artikelnummer. 10369604 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9085.00 DKK
    8588.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.78 DKK
    5% Slukket
På lager
Til brug med SevenExcellence™ bænkmåler og SevenGo Pro™ bærbart instrument.
  • Med 2m fast kabel
  • Målingerne spænder fra 0 til 200% og fra 0 til 20 mg/L
  • De skal være robuste nok til at modstå barske forhold i fabrikker, laboratorier eller i marken
  • Membranen er beskyttet af stålnet
  • Skaftet er lavet af højbestandigt glasfiberforstærket PPS
  • Skaftlængde på 120 mm og akseldiameter på 12 mm
  • Temperaturen varierer fra 0° til 60 °C
  • BNC/RCA (Cinch) stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Komponenter målt Ilt
Type Sensor
Måleområde 0 til 200 %
Sensortyper Polarografisk opløst ilt