Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mejeri pH-elektrode
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Mælk og fløde
- Proteinholdige prøver
- Emulsion
Tilbehør& Omsorg
- Tredobbelt keramisk kryds
- A41 membranglas
- Genopfyldelig FRISCOLYT-B™ (51343185): Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Mejeri |
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Tredobbelt/keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | FRISCOLYT-B |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at punktere bløde medier eller i vandige prøver |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Vis mere |