Beskrivelse
- Giver 9VDC til måler
- 100-240V 50/60Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Strømadapter |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | pH |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderer | 5 stik FiveEasy™ |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Til brug med (udstyr) | FiveEasy meter |