Få mere at vide
Mettler Toledo™ ErgoClips™ Lille kurv til vejning
Product Code. 12757133 Shop All Mettler Toledo Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
ErgoClip Kurv lille
Product Code. 12757133
missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 11106747
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med reagensglas, centrifugerør eller små plastikrør af XP, XS, XA analytisk og XP, XS mikrobalance.
De ErgoClips sikrere doseringsmetode reducerer kontamineringsrisici væsentligt, muliggør hurtige doseringsprocesser og øger produktiviteten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Reagensglas, centrifugerør eller små plastikrør
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (metrisk) 3.2 cm
Bredde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (metrisk) 3.2 cm
Type ErgoClip™ Lille kurv