Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolytter til referenceelektroder
Artikelnummer. 10149800
Skift visning
Mængde:
250 ml
6 x 250 ml
Type:
FRISCOLYT-B
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Type Pakningsstørrelse
10149800 250 ml FRISCOLYT-B 250ml
12681306 6 x 250 ml FRISCOLYT-B 1500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149800 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350076
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til ion-selektiv måling
  • Elektrolytopløsning
  • Indeholder ioner, atomer eller molekyler, der har mistet eller fået elektroner, og er elektrisk ledende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type FRISCOLYT-B
Mængde 250 ml