Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrodeopbevaringshætteglas
Artikelnummer. 11977781
Skift visning
Længde (engelsk):
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11977781 2 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11977781 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51343320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 DKK
    84.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.28 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til opbevaring af pH-elektroder.
  • Hætteglas holder elektroderne våde under opbevaring
  • Holder 12 mm (0,47 tommer) elektrode
  • 12 mm (0,47 tommer) indgang i hætteglasset
  • Materiale: Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektrodeopbevaringshætteglas
Til brug med (udstyr) Elektrode
Type Opbevaringshætteglas
Materiale Polyethylen
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50.8 mm