Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrodefyldningsløsninger
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
1M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl mættet med AgCl; 25 ml
Til brug med (udstyr):
DX Serie ISE Halvcelle
Referenceelektrode
Pakningsstørrelse:
25ml
Beskrivelse
- Vandig opløsning indeholdende uorganiske og organiske komponenter
- Leveres i 25 ml (0,9 oz.) flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Til brug med (udstyr) | Referenceelektrode |
| Type påfyldningsopløsning | FRISCOLYT-B |