Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrodefyldningsløsninger
Artikelnummer. 11917781 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
1M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl mættet med AgCl; 25 ml
Til brug med (udstyr):
DX Serie ISE Halvcelle
Referenceelektrode
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. 11917781
Brand: Mettler Toledo™ 51343181
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af reagenser af højeste kvalitet for at give optimal ydeevne.
  • Vandig opløsning indeholdende uorganiske og organiske komponenter
  • Leveres i 25 ml (0,9 oz.) flaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Koncentration 1 mol/L
Til brug med (udstyr) DX Serie ISE Halvcelle
Type påfyldningsopløsning 1M KCl; 25 ml