Få mere at vide
Mettler Toledo™ Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder
Artikelnummer. 11997761 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
LE407 Økonomi
LE409 Økonomi
LE420 Økonomi
LE427 Økonomi
LE438 Økonomi
Knudepunkt:
Keramisk
Teflon/glas ærme
Materiale:
Glas
Polysulfon/POM
Type påfyldningsopløsning:
3 mol/l KCl
Gel
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Knudepunkt Materiale Type påfyldningsopløsning unitSize
11997761 LE407 Økonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Hver
10075621 LE438 Økonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Hver
10181713 LE409 Økonomi Keramisk Glas 3 mol/l KCl Hver
11907771 LE420 Økonomi Teflon/glas ærme Glas 3 mol/l KCl Hver
10536655 LE427 Økonomi Keramisk Glas Gel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11997761 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51340330
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tilbyd enestående pris/ydelsesforhold. Mettler Toledo Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder er et omkostningseffektivt alternativ til mindre krævende krav.
  • pH: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 80 °C (ekskl. LE427, 0° til 50 °C)
  • Vedligeholdelsesfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Genopfyldelig elektrolyt (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konnektortyper BNC og Phono stik
Knudepunkt Keramisk
Materiale Polysulfon/POM
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination pH-elektrode, glashus
Type påfyldningsopløsning Gel
Til brug med (applikation) pH
Til brug med (udstyr) pH-meter
Intern reference Ag/AgCl
Model- LE407 Økonomi
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 47''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.