Få mere at vide
Mettler Toledo™ Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder
Artikelnummer. 11907771 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
LE407 Økonomi
LE409 Økonomi
LE420 Økonomi
LE427 Økonomi
LE438 Økonomi
Knudepunkt:
Keramisk
Teflon/glas ærme
Materiale:
Glas
Polysulfon/POM
Type påfyldningsopløsning:
3 mol/l KCl
Gel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11907771
Brand: Mettler Toledo™ 51340332
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyd enestående pris/ydelsesforhold. Mettler Toledo Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder er et omkostningseffektivt alternativ til mindre krævende krav.
  • pH: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 80 °C (ekskl. LE427, 0° til 50 °C)
  • Vedligeholdelsesfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Genopfyldelig elektrolyt (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Teflon/glas ærme
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombination pH elektrode, epoxy krop
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Velegnet til opløsninger med lav hydrogenkoncentration, emulsioner og buffere
Til brug med (udstyr) pH-meter
Intern reference ARGENTHAL
Model- LE420 Økonomi
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 47''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm