Få mere at vide
Mettler Toledo™ Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder
Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
LE407 Økonomi
LE409 Økonomi
LE420 Økonomi
LE427 Økonomi
LE438 Økonomi
Knudepunkt:
Keramisk
Teflon/glas ærme
Materiale:
Glas
Polysulfon/POM
Type påfyldningsopløsning:
3 mol/l KCl
Gel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- pH: 0 til 14
- Temperaturområde: 0° til 80 °C (ekskl. LE427, 0° til 50 °C)
- Vedligeholdelsesfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
- Genopfyldelig elektrolyt (LE409, LE420)
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 11 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, semi-mikro |
| Type påfyldningsopløsning | Gel |
| Til brug med (applikation) | Ideel til faste prøver såsom kød, frugt, ost, jord |
| Til brug med (udstyr) | pH-meter |
| Inkluderer | plastik, gelelektrolytpunktur |
| Vis mere |