Få mere at vide
Mettler Toledo™ Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder
Artikelnummer. 10181713 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Model-:
LE407 Økonomi
LE409 Økonomi
LE420 Økonomi
LE427 Økonomi
LE438 Økonomi
Knudepunkt:
Keramisk
Teflon/glas ærme
Materiale:
Glas
Polysulfon/POM
Type påfyldningsopløsning:
3 mol/l KCl
Gel
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Knudepunkt Materiale Type påfyldningsopløsning unitSize
10181713 LE409 Økonomi Keramisk Glas 3 mol/l KCl Hver
10075621 LE438 Økonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Hver
11997761 LE407 Økonomi Keramisk Polysulfon/POM Gel Hver
11907771 LE420 Økonomi Teflon/glas ærme Glas 3 mol/l KCl Hver
10536655 LE427 Økonomi Keramisk Glas Gel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10181713 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340331
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyd enestående pris/ydelsesforhold. Mettler Toledo Economy Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder er et omkostningseffektivt alternativ til mindre krævende krav.
  • pH: 0 til 14
  • Temperaturområde: 0° til 80 °C (ekskl. LE427, 0° til 50 °C)
  • Vedligeholdelsesfri gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
  • Genopfyldelig elektrolyt (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Type påfyldningsopløsning 3 mol/l KCl
Til brug med (applikation) Anvendes til nøjagtige og hurtige målinger til en lang række prøvetyper og snavsede løsninger
Til brug med (udstyr) pH-meter
Intern reference ARGENTHAL
Model- LE409 Økonomi
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 47''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm