Få mere at vide
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titratorudskiftningsdele: Elektroder
Shop alle Mettler Toledo produkterBeskrivelse
Kombineret platinring redoxelektrode med en keramisk fritte til redoxtitrering med ændring af pH-værdien.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Kombineret platinringelektrode |
| Til brug med (applikation) | Til redoxtitreringer |
| Inkluderer | Keramisk fritte |
| Længde (engelsk) | 5,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 149.5 mm |
| Temperaturområde (engelsk). | 0 °F til 176 °F |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?