Få mere at vide
Konduktivitetsstandarder for METTLER TOLEDO Ledningsevnesonder, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-186135 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
20 ml
Ledningsevne:
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
600ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 10528632
Brand: Mettler Toledo 51302050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales NIST sporbare løsninger til kalibrering eller verifikation METTLER TOLEDO ledningsevne elektroder.
  • Til daglig verifikation: at overvåge elektrodens helbred og sikre målenøjagtighed
  • Til indledende kalibrering af nominelle cellekonstante elektroder
  • Sørg for at skrue hætten godt fast umiddelbart efter brug (poser minimerer risikoen for fejl på grund af miljøinteraktion)
  • Konduktivitetsstandarder kan ændres, når de udsættes for miljøet; vandfordampning hæver ledningsevneværdierne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride Solution
Emballage 30 x 20 mL
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Sporbarhed til NIST Yes
Ledningsevne 12,88 mS/cm
Molekylær formel KCl
Farve Grøn/Hvid
pH Approx. 6
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) Conductivity Electrodes
Løsningstype Conductivity Standard
Type Conductivity Standard
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Mængde 20 ml
Grad Laboratorie