Få mere at vide
Konduktivitetsstandarder for METTLER TOLEDO Ledningsevnesonder, METTLER TOLEDO™
Artikelnummer. 15574843 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
20 ml
Ledningsevne:
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Pakningsstørrelse:
600ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 15574843
Brand: Mettler Toledo 30111140
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales NIST sporbare løsninger til kalibrering eller verifikation METTLER TOLEDO ledningsevne elektroder.
  • For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
  • For initial calibration of nominal cell constant electrodes
  • Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
  • Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 10 x 20 mL
Sporbarhed til NIST Yes
Ledningsevne 84 μS/cm
Til brug med (udstyr) Conductivity Electrodes
Løsningstype Conductivity Standard
Type Conductivity Standard
Mængde 20 ml