Få mere at vide
Mettler Toledo™ Hættesæt og løsninger til bærbare målere til opløst ilt
Artikelnummer. 12651316
Skift visning
Type:
Kalibreringsstandard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12651316 Kalibreringsstandard Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12651316 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51300140
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til brug med bærbare målere til opløst ilt.
  • Oxygen standard
  • Kapacitet: 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Oversigt GØR iltfri tabletter
Til brug med (udstyr) Bærbar måler til opløst ilt
Type Kalibreringsstandard
Sondetype DO
compliance-icons
Produktidentifikator
  • zero oxygen tablets
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid