Få mere at vide
Mettler Toledo™ Redox Bufferløsninger
Artikelnummer. p-4908507 Shop alle Mettler Toledo produkter
pH-område:
0.1
7
Type påfyldningsopløsning:
Redox Buffer; UH = 427mV
Redox Buffer; UH/pH: 0,1
Emballage:
250 ml flaske
6 x 250 mL
6 x 30 ml flaske
mV rækkevidde:
220 mV
468 mV
Pakningsstørrelse:
1500ml
180ml
250ml
Artikelnummer. 10494071
Brand: Mettler Toledo™ 51350060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevarings- og genopfyldningsløsninger til redoxelektroder.
Indeholder et kvalitetskontrolcertifikat, som garanterer de angivne værdier og sporbarhed.
Certificeringer
NIST sporbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt ∼100 °C
Farve Klar, gul
Type Bufferløsning
Type påfyldningsopløsning Redox Buffer; UH = 427mV
Inkluderer Kvalitetskontrolcertifikat
mV rækkevidde 220 mV
Emballage 250 ml flaske
pH-område 7
Vandopløselig Fuldstændig blandbar