Få mere at vide
Mettler Toledo™ Redox Bufferløsninger
Beskrivelse
Indeholder et kvalitetskontrolcertifikat, som garanterer de angivne værdier og sporbarhed.
Certificeringer
NIST sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 6 x 250 ml |
| Analysecertifikat | Kvalitetskontrolcertifikat |
| Resistivitet | 220 mV |
| Farve | Klar, gul |
| pH | 7 |
| Kogepunkt | ∼100 °C |
| Opløselighedsinformation | Completely Miscible in Water |
| Type | Redox Buffer; UH = 427mV |