Få mere at vide
Mettler Toledo™ Redox Bufferløsninger
Artikelnummer. 10494071
Skift visning
Type:
Redox Buffer; UH = 427mV
Redox Buffer; UH/pH: 0,1
Emballage:
250 ml flaske
6 x 250 ml
6 x 30 ml flaske
Pakningsstørrelse:
1500ml
180ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Emballage Pakningsstørrelse
10494071 Redox Buffer; UH = 427mV 250 ml flaske 250ml
12661306 Redox Buffer; UH = 427mV 6 x 250 ml 1500ml
10246082 Redox Buffer; UH/pH: 0,1 6 x 30 ml flaske 180ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10494071 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    273.06 DKK / 250ml
    Spare 33.94 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Opbevarings- og genopfyldningsløsninger til redoxelektroder.
Indeholder et kvalitetskontrolcertifikat, som garanterer de angivne værdier og sporbarhed.
Certificeringer
NIST sporbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 250 ml flaske
Analysecertifikat Kvalitetskontrolcertifikat
Resistivitet 220 mV
Farve Klar, gul
pH 7
Kogepunkt ∼100 °C
Opløselighedsinformation Completely Miscible in Water
Type Redox Buffer; UH = 427mV