Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ 413/IP67 pH-elektrode
Artikelnummer. 10554152
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/ATC, RCA IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10554152 BNC/ATC, RCA IP67 Hver
1 options
Artikelnummer. 10554152 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 52000379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 DKK
    2357.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 487.17 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
En holdbar pH-elektrode i plastik, der er ideel til en bred vifte af applikationer, der er i stand til at modstå våde og krævende miljøer (IP67-klassificeret).
  • Til brug med METTLER TOLEDO bærbare målere, SevenExcellence og SevenCompact samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Emulsioner
  • Suspensioner
  • Spildevand
  • Spildevand
  • Proteiner& Sulfider
  • Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
  • Åben forbindelse og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Ikke-IP67-klassificeret elektrode tilgængelig: InLab Expert Pro (51343101)
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/ATC, RCA IP67
Knudepunkt Åben
Materiale PEEK
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type Kombinationselektrode; Integreret temperatursonde
Type påfyldningsopløsning Polymer
Til brug med (applikation) Ideel til emulsioner, suspensioner, spildevand og opløsninger indeholdende proteiner og sulfider
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Intern reference ARGENTHAL
Model- InLab™ 413
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 140 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm