Få mere at vide
Mettler Toledo™ Temperatursonder til pH-måler på bænken
Artikelnummer. p-195575 Shop alle Mettler Toledo produkter
sonde:
NTC 30 kilohm ATC
PT1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10617311
Brand: Mettler Toledo™ 51300164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med benchtop pH-målere.
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Længde: 120mm
  • Diameter: 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Temperatursonde ATC NTC 30k Omega
Konnektortyper RCA
Materiale Rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Drift 150 °C
Type ATC
Til brug med (udstyr) pH-meter
Model- NTC30K Ohm
sonde NTC 30 kilohm ATC
Temperatur (engelsk) Drift 302 °F
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (engelsk) 0,12 tommer
Diameter (metrisk) 3 mm