Få mere at vide
Mettler Toledo™ Temperatursonder til pH-måler på bænken
Shop alle Mettler Toledo produkter
sonde:
NTC 30 kilohm ATC
PT1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: Rustfrit stål
- Længde: 120mm
- Diameter: 3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Temperatursonde Pt1000 |
| Konnektortyper | Banan |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 150 °C |
| Type | ATC |
| Til brug med (udstyr) | pH-meter |
| Model- | Pt1000 |
| sonde | PT1000 |
| Temperatur (engelsk) Drift | 302 °F |
| Længde (engelsk) | 4,7'' |
| Vis mere |