Få mere at vide
Mettler Toledo™ Adaptere til pH-målere
Artikelnummer. p-4677765 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
LTW-MiniDin ledningsevneadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11977731
Brand: Mettler Toledo™ 51302329
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehørsadaptere
LTW-MiniDin ledningsevneadapter
  • Det passende kabel til at forbinde konduktivitetssensoren mini DIN til en bærbar måler. Adapter er påkrævet til følgende målere: FiveGo , Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LTW-MiniDin ledningsevneadapter
Til brug med (udstyr) FiveGo, Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro