Få mere at vide
Mettler Toledo™ Adaptere til pH-målere
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type:
LTW-MiniDin ledningsevneadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
LTW-MiniDin ledningsevneadapter
- Det passende kabel til at forbinde konduktivitetssensoren mini DIN til en bærbar måler. Adapter er påkrævet til følgende målere: FiveGo , Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LTW-MiniDin ledningsevneadapter |
| Til brug med (udstyr) | FiveGo, Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro |