Få mere at vide
Mettler Toledo™ uPlace™ Elektrodeholder til SevenCompact™ Meter
Artikelnummer. 11384203
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SevenCompact S220 pH/ion-måler og S230-konduktivitetsmåler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11384203 SevenCompact S220 pH/ion-måler og S230-konduktivitetsmåler Hver
1 options
Artikelnummer. 11384203 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30019823
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Til brug med SevenCompact S220 pH/ion-måler og S230-konduktivitetsmåler.
  • uPlace elektrodeholder med den perfekt lodrette uPlace bevægelse hjælper dig med at bringe din elektrode i den position, hvor den fungerer bedst for din prøve
  • Dette giver mulighed for hurtigere målinger og reducerer risikoen for, at prøvebeholderen vælter eller beskadiger sensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type uPlace Elektrodeholder
Til brug med (applikation) uPlace elektrodeholder med den perfekt lodrette uPlace bevægelse hjælper dig med at bringe din elektrode i den position, hvor den fungerer bedst for din prøve
Til brug med (udstyr) SevenCompact S220 pH/ion-måler og S230-konduktivitetsmåler