missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

METTL20 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18310437 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18310437 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18310437 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP305952AF350

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

METTL20 Polyclonal specifically detects METTL20 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen METTL20
Applikationer Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 350
Fortynding Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C12orf72, chromosome 12 open reading frame 72, DKFZp451L235, EC 2.1.1.-, hypothetical protein LOC254013, methyltransferase like 20, MGC50559
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human METTL20 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 254013
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.