missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metsulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metsulfuron |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(17-13(15-7)24-2)16-12(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)20/h3-6H,1-2H3,(H,19,20)(H2,14,15,16,17,18,21) |
| Formel vægt | 367.0587 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?