missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metsulfuron-methyl, TRC

Artikelnummer. 30482796
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482796 250 mg
30470707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM227748250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74223-64-6
Molekylær formel C14 H15 N5 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 381.36
Synonym Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, Accurate 60VG, Algrip, Allie SX, Ally, Ally 20DF, Ally XP, Brush-off, Cimarron, DPD 63760H, DPX 6376, DPX-T 6376, Escort, Escort (pesticide), Grench, Gropper, HCHA 92HA, Laren, MSM Turf, Metsulfuron-methyl, N-[(2-Methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl-N'-(6-methoxy-4-methyl-2-triazinyl)urea, Saber DF, Strech 60VP, T 6376, Zinger, Zinger WP
IUPAC navn methyl 2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
SMIL COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metsulfuron-methyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
Formel vægt 381.0743
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.