Få mere at vide
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metsulfovax |
| CAS | 21452-18-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metsulfovax |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| Vis mere |