Få mere at vide
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309936
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30309936 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 30309936 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15208000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metsulfovax
CAS 21452-18-6
Analyt- eller komponentnavne Metsulfovax
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H12 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide)
InChI formel InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC navn 2,4-dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 232.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 232.067 g/mol