Få mere at vide
Metronidazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461932
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461932 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461932 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0012.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole
CAS 443-48-1
Analyt- eller komponentnavne Metronidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat, 1-(beta-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Metronidazole Benzoate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 171.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 171,0644 g/mol