Få mere at vide
Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole-hydroxy |
| CAS | 4812-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metronidazole-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2 |
| SMIL | OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |