Få mere at vide
Metronidazole EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Metronidazole EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5006-68-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. D (EP), 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 5-Nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole, Metronidazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| SMIL | OCCn1cncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Vis mere |