missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metronidazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole methyl-d3 |
| CAS | 83413-09-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D3 H6 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO |
| IUPAC navn | 2-[5-nitro-2-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?