Få mere at vide
Metronidazol Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30478508
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478508 1 mg
30476517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3388901MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100495-98-5
Molekylær formel C12 H17 N3 O9
Molekylvægt (g/mol) 347.28
Synonym Metronidazole-β-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]oxan-2-carboxylsyre
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole beta-D-Glucuronide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Formel vægt 347.0965