Få mere at vide
Metronidazole Benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17921906
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17921906 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17921906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0278.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metronidazole Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole Benzoate
CAS 13182-89-3
Analyt- eller komponentnavne Metronidazole Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOC(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 275.0906 g/mol