missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metronidazole Benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Metronidazole Benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole Benzoate |
| CAS | 13182-89-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metronidazole Benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H13 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?