Få mere at vide
Metronidazole Benzoate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole Benzoate |
| CAS | 13182-89-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metronidazole Benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H13 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(OCCN1C(=NC=C1N(=O)=O)C)C=2C=CC=CC2 |
| Vis mere |