Få mere at vide
Metronidazole Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole Acetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-6-9-5-8(11(13)14)10(6)3-4-15-7(2)12/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 213.075 |