Få mere at vide
Metronidazol, 99%
Artikelnummer. 15436738
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436738 100 g 100g
15426738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15436738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3052.28 DKK
    2745.65 DKK / 100g
    Spare 306.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171,156 g/mol
Metronidazol er et begrænset spektrum antibiotikum, der aktivt forhindrer væksten af protozoer, anaerobe gram-positive og anaerobe gram-negative bakterier. Den første anvendelse af dette antibiotikum var at undertrykke protozoer som Entamoeba histolytica, Giardia lamblia og Trichomonas vaginalis. Det er blevet brugt til at undertrykke væksten af gram-negative anaerober, der tilhører Bacteroides og Fusobacterium, og gram-positive anaerober såsom aspeptostreptococcus og Clostridia. Fordelene ved dette antibiotikum er, at det påvirker en høj procentdel af gram-negative bakterier og har større vævsgennemtrængning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Metronidazol er et begrænset spektrum antibiotikum, der aktivt forhindrer væksten af protozoer, anaerobe gram-positive og anaerobe gram-negative bakterier. Den første anvendelse af dette antibiotikum var at undertrykke protozoer som Entamoeba histolytica, Giardia lamblia og Trichomonas vaginalis. Det er blevet brugt til at undertrykke væksten af gram-negative anaerober, der tilhører Bacteroides og Fusobacterium, og gram-positive anaerober såsom aspeptostreptococcus og Clostridia. Fordelene ved dette antibiotikum er, at det påvirker en høj procentdel af gram-negative bakterier og har større vævsgennemtrængning.
Opløselighed Opløseligt i vand (10 mg
/ml ved 20 C), ethanol, °methanol, chloroform og dimethylsulfoxid.
Noter
Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-48-1
Molekylær formel C6H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 171.156
MDL nummer MFCD00009750
InChI nøgle VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMIL CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole
Smeltepunkt 159 °C til 161 °C
Mængde 100 g
Beilstein 611683
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml ved 20 °C), ethanol, methanol, kloroform og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 171.16
Procent renhed 99%