Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 %
Artikelnummer. 10691063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10691063 5 g Glasflaske 5g
10666792 100 g Plastflaske 100g
10678124 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10691063 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 210340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.95 DKK
    370.65 DKK / 5g
    Spare 41.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Metronidazol, CAS# 443-48-1, tilhører klassen af imidazoler med begrænset antibiotisk aktivitet, som virker mod protozoer, anaerobe grampositive og anaerobiske gramnegative bakterier. | CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Metronidazol er et syntetisk nitroimidazolderivat med antiprotozoale og antibakterielle aktiviteter og virker mod protozoer, anaerobe gram-positive og anaerobe gram-negative bakterier
• Metronidazol betragtes som et prodrug, der producerer nitroso-holdige mellemprodukter i cellen, som kovalent kan binde DNA, forstyrre spiralstrukturen, inducere DNA-strengbrud og hæmme bakteriel nukleinsyresyntese, hvilket resulterer i bakteriel celledød
Applikationer
•Metronidazol udviser anti-parasitiske og anti-amoøbiske aktiviteter.
• Det er blevet brugt til at forhindre væksten af gram-negative anaerober, der tilhører Bacteroides og Fusobacterium, og gram-positive anaerober som Peptostreptococus og Clostridia. Denne forbindelse påvirker en høj procentdel af gram-negative bakterier og har højere vævsgennemtrængning, hvilket giver den en fordel sammenlignet med andre forbindelser.
•Denne forbindelse blev oprindeligt brugt til at undertrykke protozoer såsom Entamoeba histolytica, Giardia lamblia og Trichomonas vaginalis.
• Det har været almindeligt anvendt til udryddelse af Helicobacter pylori.
• Det har også en radiosensibiliserende virkning på hypoxiske tumorceller og kan have en mutagen aktivitet i in vivo dyremodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-48-1
Molekylær formel C6H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 171.16
MDL nummer MFCD00009750
InChI nøgle VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMIL CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 159 °C til 163 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 6236
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i fortyndede syrer, 0,5g/100mL ethanol - <0,05g/100mL ether (20 °C), < 0,05g/100mL kloroform (20 °C), sparsomt opløseligt i dmf
Formel vægt 171.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.