Få mere at vide
Metronidazol, 99,32 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444901 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444901 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444901 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215571025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1073.52 DKK / 25g
    Spare 56.48 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 443-48-1
Molekylær formel C6H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 171.156
InChI nøgle VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMIL CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 171.2
Procent renhed 0.9932
Grad Not Available
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole