Få mere at vide
Metronidazol 2,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459699
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459699 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459699 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0012.0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Metronidazol 2,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metronidazole
CAS 443-48-1
Analyt- eller komponentnavne Metronidazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H9 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1 H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel
InChI formel InChI=1 S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10 H,2-3H2,1H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 171.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 171,0644 g/mol